Tisk…

4'-tert-Butylacetophenone 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

308740050 308740010
ACRO308740050EA 2690 CZK
ACRO308740050 ACRO308740010
4'-tert-Butylacetophenone 98%
4'-tert-Butylacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O
Bod varu: 107…108 °C (5 mmHg)
Bod tání: 17…18 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 29 °C
MDL Number: MFCD00017256
CAS číslo: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
UN: 1224

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR