Tisk…
4-(Dimethylamino)benzophenone 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20389.06 B20389.14 B20389.22
B20389.06EA 1970 CZK
B20389.06 B20389.14 B20389.22
4-(Dimethylamino)benzophenone 98%
4-(Dimethylamino)benzophenone
Purity: 98% CAS No.: 530-44-9 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 88-90° Merck Reference: 14,3233 MDL No.: MFCD00008311
Vzorec: C₁₅H₁₅NO
MW: 225,29 g/mol
Bod varu: 245…250 °C (15 mmHg)
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008311
CAS číslo: 530-44-9
EINECS: 208-478-4
Merck Index: 14,3233