Tisk…
4-(Dimethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
149349-10G 149349-25G
SIAL149349-10GEA 6450 CZK
SIAL149349-10G SIAL149349-25G
4-(Dimethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₅NO
MW: 225,29 g/mol
Bod varu: 245…250 °C (15 mmHg)
Bod tání: 97…98 °C
MDL Number: MFCD00008311
CAS číslo: 530-44-9
EINECS: 208-478-4