Tisk…
Tris(perfluorobutyl)amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
H5262-25ML H5262-5ML
SIALH5262-25MLEA 29870 CZK
SIALH5262-25ML SIALH5262-5ML
Tris(perfluorobutyl)amine, Sigma-Aldrich®
Tris(perfluorobutyl)amine
Vzorec: C₁₂F₂₇N
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55 °C
Hustota: 1,883 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000436
CAS číslo: 311-89-7
EINECS: 206-223-1