Tisk…
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
351940500 351942500
ACRO351940500EA 1630 CZK
ACRO351940500 ACRO351942500
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Bod tání: –68 °C
Bod vzplanutí: 154 °C
MDL Number: MFCD00009819
CAS číslo: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
UN: 2735
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %