Tisk…
1-(3-Aminopropyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
272264-250G 272264-50G
SIAL272264-250GEA 6080 CZK
SIAL272264-250G SIAL272264-50G
1-(3-Aminopropyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Vzorec: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
MDL Number: MFCD00009819
CAS číslo: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9