1-(3-Aminopropyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
272264-250G
272264-50G
SIAL272264-250GEA
6080
CZK
SIAL272264-250G
SIAL272264-50G
1-(3-Aminopropyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Vzorec:
C₆H₁₁N₃ MW: 125,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009819 CAS číslo: 5036-48-6 EINECS: 225-730-9 |