Tisk…
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
A14169.18 A14169.30
A14169.18EA 1700 CZK
A14169.18 A14169.30
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Purity: 98% CAS No.: 5036-48-6 Molecular Formula: C6H11N3 Formula Weight: 125.18 Flash Point: 154°(309°F) Refractive Index: 1.5190 Odour: Amine-like pH: 11.3 Melting Point: -68° Boiling Point: 296° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00009819
Vzorec: C₆H₁₁N₃
Bod varu: 296 °C
Bod tání: –68 °C
Hustota: 1,062
Bod vzplanutí: 154 °C (309 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009819
CAS číslo: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
ADR: 8,II