Tisk…
Tyramine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
422380050 422380250 422381000
ACRO422380050EA 1100 CZK
ACRO422380050 ACRO422380250 ACRO422381000
Tyramine hydrochloride 99%
Tyramine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO
Bod varu: 269 °C (760 mmHg)
Bod tání: 271…274 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012901
CAS číslo: 60-19-5
EINECS: 200-462-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow