Tisk…
Tyramine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W421501-100G W421501-25G W421501-SAMPLE
SIALW421501-100GEA 12320 CZK
SIALW421501-100G SIALW421501-25G SIALW421501-SAMPLE
Tyramine, Sigma-Aldrich®
Tyramine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 325 °C (1013 hPa)
Bod tání: 164 °C
MDL Number: MFCD00008193
CAS číslo: 51-67-2
EINECS: 200-115-8