Tisk…
Tyramine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T90344-25G T90344-5G
SIALT90344-25GEA 3910 CZK
SIALT90344-25G SIALT90344-5G
Tyramine, Sigma-Aldrich®
Tyramine
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod varu: 325 °C (1013 hPa)
Bod tání: 164 °C
MDL Number: MFCD00008193
CAS číslo: 51-67-2
EINECS: 200-115-8