Tisk…
Dopamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
H8502-5G H8502-100G H8502-10G
SIALH8502-5GEA 1620 CZK
SIALH8502-5G SIALH8502-100G SIALH8502-10G
Dopamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dopamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂
Bod tání: 246…249 °C
Hustota: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012898
CAS číslo: 62-31-7
EINECS: 200-527-8