Dopamine hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
122000100
122000250
122001000
ACRO122000100EA
2220
CZK
ACRO122000100
ACRO122000250
ACRO122001000
Dopamine hydrochloride 99%
Dopamine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₂ClNO₂ Bod tání: 241…243 °C Hustota: 1,356 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012898 CAS číslo: 62-31-7 EINECS: 200-527-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 2 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |