Trimethyl orthobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A10270.09
A10270.18
A10270.30
A10270.09EA
1730
CZK
A10270.09
A10270.18
A10270.30
Trimethyl orthobenzoate ≥98%
Trimethyl orthobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 707-07-3
Molecular Formula: (C6H5)C(OCH3)3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 87-88°/7mm
Beilstein Reference: 777623
MDL No.: MFCD00008474
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₃ Bod varu: 87…88 °C (7 mmHg) Hustota: 1,060 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008474 CAS číslo: 707-07-3 EINECS: 211-897-5 |