Tisk…
Triethyl orthobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: alpha,alpha,alpha-Triethoxytoluene, (Triethoxymethyl)benzene, Orthobenzoic acid triethyl ester
75570-10ML 75570-50ML
SIAL75570-10MLEA 2890 CZK
SIAL75570-10ML SIAL75570-50ML
Triethyl orthobenzoate, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthobenzoate
Vzorec: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,3 g/mol
MDL Number: MFCD00009222
CAS číslo: 1663-61-2
EINECS: 216-771-3