Tisk…
Triethyl orthobenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: alpha,alpha,alpha-Triethoxytoluene, (Triethoxymethyl)benzene, Orthobenzoic acid triethyl ester
378760050 378760250
ACRO378760050EA 1170 CZK
ACRO378760050 ACRO378760250
Triethyl orthobenzoate 97%
Triethyl orthobenzoate
Vzorec: C₁₃H₂₀O₃
MW: 224,3 g/mol
Bod vzplanutí: 96 °C
MDL Number: MFCD00009222
CAS číslo: 1663-61-2
EINECS: 216-771-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %