Tisk…
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14283.0005 8.14283.0025 8.14283.0100
8.14283.0005EA 1420 CZK
8.14283.0005 8.14283.0025 8.14283.0100
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Triphosgene
Vzorec: C₃Cl₆O₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…81 °C
Hustota: 1,629 g/cm³ (80 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00062848
CAS číslo: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 77 - 81 °C
Molar Mass 296.75 g/mol
Boiling Point 105 °C (30 hPa)
Vapor Pressure 16 hPa (90 °C)
Density 1.6 g/cm3 (20 °C)