Tisk…
Triphosgene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bis(trichloromethyl) carbonate
258950050 258950100 258950500 258952500
ACRO258950050EA 1530 CZK
ACRO258950050 ACRO258950100 ACRO258950500 ACRO258952500
Triphosgene 99%
Triphosgene
Vzorec: C₃Cl₆O₃
MW: 296.75
Bod varu: 203…206 °C (760 mmHg)
Bod tání: 77…81 °C
Hustota: 1.78 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00062848
CAS číslo: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
Assay ≥98.5 %