Tisk…
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
15217-10G 15217-50G
SIAL15217-10GEA 2820 CZK
SIAL15217-10G SIAL15217-50G
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Triphosgene
Vzorec: C₃Cl₆O₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…81 °C
Hustota: 1,629 g/cm³ (80 °C)
MDL Number: MFCD00062848
CAS číslo: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II