Tisk…

Triphosgene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

330752-100G 330752-25G 330752-5G
SIAL330752-100GEA 15800 CZK
SIAL330752-100G SIAL330752-25G SIAL330752-5G
Triphosgene, Sigma-Aldrich®
Triphosgene
Vzorec: C₃Cl₆O₃
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…81 °C
Hustota: 1,629 g/cm³ (80 °C)
MDL Number: MFCD00062848
CAS číslo: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR