Tisk…
(S)-(+)-Carvone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, D(+)-Carvone, (S)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W224928-100G-K W224928-1KG-K W224928-5KG-K
SIALW224928-100G-KEA 2970 CZK
SIALW224928-100G-K SIALW224928-1KG-K SIALW224928-5KG-K
(S)-(+)-Carvone, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Carvone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: Max. 15 °C
Hustota: 0,9584 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00062997
CAS číslo: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2