Tisk…
(S)-(+)-Carvone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, D(+)-Carvone, (S)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
435759-25ML 435759-5ML
SIAL435759-25MLEA 2400 CZK
SIAL435759-25ML SIAL435759-5ML
(S)-(+)-Carvone, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-Carvone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: Max. 15 °C
Hustota: 0,9584 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00062997
CAS číslo: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2