(S)-(+)-Carvone 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, D(+)-Carvone, (S)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one
L07130.14
L07130.22
L07130.14EA
1480
CZK
L07130.14
L07130.22
(S)-(+)-Carvone 96%
(S)-(+)-Carvone
Purity: 96%
CAS No.: 2244-16-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Pleasant
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 2042970
Merck Reference: 14,1874
Optical Rotation: +59° (neat)
MDL No.: MFCD00062997
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Bod varu: 228…230 °C Bod tání: ? 15 °C Hustota: 0,959 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00062997 CAS číslo: 2244-16-8 EINECS: 218-827-2 Merck Index: 14,1874 |