Tisk…
1,4-Dithioerythritol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
43794-25G 43794-5G
SIAL43794-25GEA 41620 CZK
SIAL43794-25G SIAL43794-5G
1,4-Dithioerythritol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithioerythritol
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063750
CAS číslo: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8