1,4-Dithioerythritol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
D8161-10G
D8161-1G
D8161-50G
D8161-5G
SIALD8161-10GEA
32020
CZK
SIALD8161-10G
SIALD8161-1G
SIALD8161-50G
SIALD8161-5G
1,4-Dithioerythritol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithioerythritol
Vzorec:
C₄H₁₀O₂S₂ Bod varu: 286 °C (1013 hPa) Bod tání: 82…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063750 CAS číslo: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...