Tisk…
1,4-Dithioerythritol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: DTE
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 1210 CZK
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
1,4-Dithioerythritol 99+%
1,4-Dithioerythritol
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25
Bod varu: 286
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063750
CAS číslo: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless