(R)-(+)-Limonene 96% unstabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene
179390050
179395000
179390025
ACRO179390050EA
960
CZK
ACRO179390050
ACRO179395000
ACRO179390025
(R)-(+)-Limonene 96% unstabilised
(R)-(+)-Limonene
Vzorec:
C₁₀H₁₆ MW: 136.24 Bod varu: 175.5 Bod tání: –74 °C Hustota: 0.8405 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00062991 CAS číslo: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 UN: 2052 ADR: 3 III Merck Index: 13,05515 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Relative density | (D20/4°C) 0.840 to 0.844 |
Specific optical rotation | +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH) |