Tisk…
(R)-(-)-Carvone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, L-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, (R)-(-)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one, L(-)-Carvone
M-Clarity™ quality level = MQ100
W224901-1KG-K W224901-5KG-K
SIALW224901-1KG-KEA 2890 CZK
SIALW224901-1KG-K SIALW224901-5KG-K
(R)-(-)-Carvone, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Carvone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22
Bod varu: 227
Bod tání: 25.2
Hustota: 0.9652 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00001578
CAS číslo: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5