Tisk…
(R)-(-)-Carvone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, L-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, (R)-(-)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one, L(-)-Carvone
154590050 154591000 154595000
ACRO154590050EA 780 CZK
ACRO154590050 ACRO154591000 ACRO154595000
(R)-(-)-Carvone 99%
(R)-(-)-Carvone
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22
Bod varu: 227
Bod tání: 25.2
Hustota: 0.958 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
MDL Number: MFCD00001578
CAS číslo: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.956 to 0.961
Specific optical rotation -57° to -62° (20°C, 589 nm) (neat)