(R)-(-)-Carvone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enone, L-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one, (R)-(-)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one, L(-)-Carvone
M-Clarity™ quality level = MQ100
124931-100ML
124931-500ML
124931-5ML
SIAL124931-100MLEA
1500
CZK
SIAL124931-100ML
SIAL124931-500ML
SIAL124931-5ML
(R)-(-)-Carvone, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Carvone
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150.22 Bod varu: 227 Bod tání: 25.2 Hustota: 0.9652 g/cm³ (15 °C) |
MDL Number:
MFCD00001578 CAS číslo: 6485-40-1 EINECS: 229-352-5 |