(Methylthio)acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 2444-37-3
Molecular Formula: CH3SCH2CO2H
Formula Weight: 106.15
Flash Point:
Vzorec:
C₃H₆O₂S Bod varu: 99…100 °C (4 mmHg) Bod tání: 13…14 °C Hustota: 1,224 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075444 CAS číslo: 2444-37-3 EINECS: 219-483-6 |