Tisk…
N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M29304-1KG M29304-25G M29304-500G
SIALM29304-1KGEA 2300 CZK
SIALM29304-1KG SIALM29304-25G SIALM29304-500G
N-methylanilin, Sigma-Aldrich®
N-methylanilin
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 196,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008283
CAS číslo: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098