Tisk…
2-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-1-phenylethanone, Benzoylcarbinol, Phenacyl hydroxyide, 2-Hydroxyacetophenone, Phenacyl alcohol, α-Hydroxyacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
445134-25G 445134-5G
SIAL445134-25GEA 7780 CZK
SIAL445134-25G SIAL445134-5G
2-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 118…120 °C (11 mmHg)
Bod tání: 103…105 °C
Hustota: 1,0963 g/cm³ (99 °C)
MDL Number: MFCD00041829
CAS číslo: 582-24-1
EINECS: 209-480-8