Tisk…
Bicine 99+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
327711000 327710250 327715000
ACRO327711000EA 3940 CZK
ACRO327711000 ACRO327710250 ACRO327715000
Bicine 99+% for biochemistry
Bicine
Vzorec: C₆H₁₃NO₄
MW: 163.17
Bod tání: 190…192 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004295
CAS číslo: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm