Tisk…
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
A14550.22 A14550.03 A14550.06 A14550.14
A14550.22EA 37170 CZK
A14550.22 A14550.03 A14550.06 A14550.14
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 54401-85-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.500 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 86-88°/1mm Beilstein Reference: 123786 MDL No.: MFCD00051830
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Bod varu: 86…88 °C (1 mmHg)
Bod tání: 18…20 °C
Hustota: 1,080
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051830
CAS číslo: 54401-85-3
EINECS: 259-150-2