Tisk…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl (4-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-methoxyphenyl)acetate, Homoanisic acid ethyl ester, 4-Methoxyphenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 4-Methoxyphenylacetate
189840100 189840500
ACRO189840100EA 2090 CZK
ACRO189840100 ACRO189840500
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Bod varu: 108…111 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,097 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
MDL Number: MFCD00040760
CAS číslo: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
UN: 3272
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %