Tisk…
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
157945-250G 157945-50G
SIAL157945-250GEA 8030 CZK
SIAL157945-250G SIAL157945-50G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443,32 g/mol
Bod tání: 205…208 °C
MDL Number: MFCD00011906
CAS číslo: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5