Tisk…
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
118920250 118920050
ACRO118920250EA 8090 CZK
ACRO118920250 ACRO118920050
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 80 °C (.4 mmHg)
Hustota: 1.08 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006411
CAS číslo: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %