(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
A14768.06
A14768.14
A14768.06EA
1190
CZK
A14768.06
A14768.14
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 39931-77-6
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 Bod varu: 79…80 °C (0.4 mmHg) Hustota: 1.086 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006411 CAS číslo: 39931-77-6 EINECS: 254-707-6 |