Tisk…
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L06337.06 L06337.14 L06337.03
L06337.06EA 2310 CZK
L06337.06 L06337.14 L06337.03
3-Phenyl-2-propyn-1-ol ≥97%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 1504-58-1 Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH Formula Weight: 132.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5867 Boiling Point: 129-130°/10mm Beilstein Reference: 2040911 MDL No.: MFCD00040914
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 129…130 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,078
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040914
CAS číslo: 1504-58-1