Tisk…
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
270030050 270030250
ACRO270030050EA 2260 CZK
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Vzorec: C₉H₈O
Bod varu: 129…130 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,078 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040914
CAS číslo: 1504-58-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %