Tisk…
3-Phenylpropylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Phenyl-1-propylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
P32406-10G P32406-25G
SIALP32406-10GEA 1740 CZK
SIALP32406-10G SIALP32406-25G
3-Phenylpropylamine, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 221 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,951 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00008224
CAS číslo: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1