3-Phenylpropylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03023.09
L03023.18
L03023.09EA
1040
CZK
L03023.09
L03023.18
3-Phenylpropylamine ≥98%
3-Phenylpropylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 2038-57-5
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2NH2
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Amine-like
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 2205526
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008224
Vzorec:
C₉H₁₃N Bod varu: 220…221 °C Hustota: 0,949 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008224 CAS číslo: 2038-57-5 EINECS: 218-012-1 ADR: 8,III |