Tisk…
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H27231.06 H27231.03
H27231.06EA 3640 CZK
H27231.06 H27231.03
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 4385-56-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.21 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2851658
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Bod tání: 127…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016834
CAS číslo: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4