Tisk…

(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane

91877-25ML 91877-5ML
SIAL91877-25MLEA 8280 CZK
SIAL91877-25ML SIAL91877-5ML
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane, Sigma-Aldrich®
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Vzorec: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 144 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,137 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039266
CAS číslo: 429-60-7
EINECS: 207-059-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR