Tisk…
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
L16671.06 L16671.14
L16671.06EA 2440 CZK
L16671.06 L16671.14
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 429-60-7 Molecular Formula: CF3CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 218.25 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3550 Boiling Point: 144° Beilstein Reference: 1762962 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039266
Vzorec: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Bod varu: 144 °C
Hustota: 1,140
Bod vzplanutí: 38 °C (100 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039266
CAS číslo: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
ADR: 3,III