Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
L16851.03 L16851.06
L16851.03EA 1390 CZK
L16851.03 L16851.06
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone ≥97%
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Purity: 97% CAS No.: 350-92-5 Molecular Formula: C9H7F3O Formula Weight: 188.15 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 51-52°/2mm MDL No.: MFCD00068171
Vzorec: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Bod varu: 51…52 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,220
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068171
CAS číslo: 350-92-5