D-Glukono-1,5-lakton, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G2164-100G
G2164-1KG
SIALG2164-100GEA
1550
CZK
SIALG2164-100G
SIALG2164-1KG
D-Glukono-1,5-lakton, Sigma-Aldrich®
D-Glukono-1,5-lakton
Vzorec:
C₆H₁₀O₆ Bod varu: 385 °C (1013 hPa) Bod tání: 153 °C Hustota: 1,61 g/cm³ (–5 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006647 CAS číslo: 90-80-2 EINECS: 202-016-5 Merck Index: 13,04470 |