(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
E47247-25G
E47247-5G
SIALE47247-25GEA
8530
CZK
SIALE47247-25G
SIALE47247-5G
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol Bod varu: 302 °C (1013 hPa) Bod tání: 86…90 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006359 CAS číslo: 2739-98-2 EINECS: 220-365-1 |