Tisk…
Tributylallyltin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Allyltributylstannane, Allyltributyltin, Tributylallylstannane, Tributyl-2-propenylstannane, Allyltri-n-butyltin, Tri-n-butyl-2-propenylstannane, Allyltri-n-butylstannane
265550050 265550250
ACRO265550050EA 2060 CZK
ACRO265550050 ACRO265550250
Tributylallyltin 97%
Tributylallyltin
Vzorec: C₁₅H₃₂Sn
Bod varu: 88…92 °C (,2 mmHg)
Hustota: 1,068 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010346
CAS číslo: 24850-33-7
EINECS: 246-494-3
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %