(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L00679.14
L00679.22
L00679.14EA
2860
CZK
L00679.14
L00679.22
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 7237-34-5
Molecular Formula: HO(CH2)2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 387.26
Melting Point: 218-220°
Beilstein Reference: 3922741
Vzorec:
C₂₀H₂₀BrOP Bod tání: 218…220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011901 CAS číslo: 7237-34-5 |